Resorcinol
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1,3-Dihydroxybenzene, 1,3-Benzenediol
5727.1
5727.2
ROTH5727.1EA
0
EUR
ROTH5727.1
ROTH5727.2
Resorcinol
Resorcinol
Formule:
C₆H₆O₂ MW: 110.11 g/mol Kookpunt: 281 Smeltpunt: 109…111 °C Dichtheid: 1.272 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 127 °C (gesloten beker) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002269 CAS nummer: 108-46-3 EINECS: 203-585-2 UN: 2876 ADR: 6.1 III Merck Index: 12,08323 |