Hydrochinon ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 99%
CAS No.: 123-31-9
Molecular Formula: C6H6O2
Formula Weight: 110.11
Flash Point: 165°(329°F)
Odour: Odourless
pH: 3.75
Melting Point: 170-172°
Boiling Point: 285-287°
Beilstein Reference: 605970
Merck Reference: 14,4808
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00002339
Formule:
C₆H₄(OH)₂ Kookpunt: 285…287 °C Smeltpunt: 170…172 °C Dichtheid: 1,320 Vlampunt: 165 °C (329 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002339 CAS nummer: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 UN: 3077 ADR: 9,III Merck Index: 14,4808 |