Hydrochinon
Leverancier: Roth Carl
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1,4-Dihydroxybenzene, Quinol
3586.1
3586.2
3586.3
ROTH3586.1EA
16.5
EUR
ROTH3586.1
ROTH3586.2
ROTH3586.3
Hydrochinon
Hydrochinon
Formule:
C₆H₄(OH)₂ MW: 110.11 g/mol Kookpunt: 285 Smeltpunt: 172 Dichtheid: 1.332 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: 165 Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00002339 CAS nummer: 123-31-9 EINECS: 204-617-8 UN: 3077 ADR: 9 III Merck Index: 13,04833 |