Thioanisole for synthesis
Leverancier: Novabiochem (Part of Merck)
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Methyl phenyl sulphide, Phenyl methyl sulphide, (Methylthio)benzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20825.0100
8.20825.2500
8.20825.0500
8.20825.0100
8.20825.2500
8.20825.0100EA
0
EUR
8.20825.0100
NOVA8.20825.2500
8.20825.0500
MERC8.20825.0100
8.20825.2500
Thioanisole for synthesis
Thioanisole
Formule:
C₇H₈S Kookpunt: 188 °C (1013 hPa) Smeltpunt: –15 °C Dichtheid: 1,05 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008559 CAS nummer: 100-68-5 EINECS: 202-878-2 UN: 3082 ADR: 9,III |