4-Allylanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Purity: 98%
CAS No.: 140-67-0
Molecular Formula: C10H12O
Formula Weight: 148.21
Flash Point: 81°(177°F)
Refractive Index: 1.5210
Boiling Point: 215-216°
Beilstein Reference: 1099454
Merck Reference: 14,3705
MDL No.: MFCD00008653
Formule:
C₁₀H₁₂O Kookpunt: 215…216 °C Dichtheid: 0,965 Vlampunt: 81 °C (177 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00008653 CAS nummer: 140-67-0 EINECS: 205-427-8 Merck Index: 14,3705 |