1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Ethynyl-4-fluorobenzene, (4-Fluorophenyl)acetylene, (4-Fluorophenyl)ethyne
371370010 371370050
ACRO371370010EA 52.4 EUR
ACRO371370010 ACRO371370050
1-Fluoro-4-ethynylbenzene 98%
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Formule: C₈H₅F
MW: 120.13 g/mol
Kookpunt: 55…56 °C (40 mmHg)
Smeltpunt: 27…28 °C
Dichtheid: 1.048 g/cm³
Vlampunt: 29 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00168823
CAS nummer: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1 III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5155 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %