1-Fluoro-4-ethynylbenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
H26269.03 H26269.14 H26269.06
H26269.03EA 55.6 EUR
H26269.03 H26269.14 H26269.06
1-Fluoro-4-ethynylbenzene ≥99%
1-Fluoro-4-ethynylbenzene
Purity: 99% CAS No.: 766-98-3 Molecular Formula: C8H5F Formula Weight: 120.12 Flash Point: 29°(85°F) Refractive Index: 1.5170 Odour: Characteristic Melting Point: 27-28° Boiling Point: 55-56°/40mm Beilstein Reference: 1099285 UN No.: 1325 MDL No.: MFCD00168823
Formule: C₈H₅F
Kookpunt: 55…56 °C (40 mmHg)
Smeltpunt: 27…28 °C
Dichtheid: 1,048
Vlampunt: 29 °C (85 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00168823
CAS nummer: 766-98-3
UN: 1325
ADR: 4.1,II