4-Ethylphenylboronic acid ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
B24656.03 B24656.06 B24656.14
B24656.03EA 26.2 EUR
B24656.03 B24656.06 B24656.14
4-Ethylphenylboronic acid ≥97%
4-Ethylphenylboronic acid
Purity: 97% CAS No.: 63139-21-9 Molecular Formula: C8H11BO2 Formula Weight: 149.99 Melting Point: 150-154° Beilstein Reference: 3030638
Formule: C₈H₁₁BO₂
Smeltpunt: 150…154 °C
Dichtheid: 1,125 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00859377
CAS nummer: 63139-21-9