2-Formylfenylboronzuur ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
B25434.03
B25434.06
B25434.03EA
46.5
EUR
B25434.03
B25434.06
2-Formylfenylboronzuur ≥97%
2-Formylfenylboronzuur
Purity: 97%
CAS No.: 40138-16-7
Molecular Formula: C7H7BO3
Formula Weight: 149.94
Melting Point: ca 115-120°
Beilstein Reference: 3030776
Formule:
C₇H₇BO₃ Smeltpunt: ∼115…120 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00151822 CAS nummer: 40138-16-7 |