3-Formylfenylboronzuur
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Dihydroxy(3-formylphenyl)borane, 3-Boronobenzaldehyde, (3-Formylphenyl)metaboric acid, 3-Formylbenzeneboronic acid, (3-Formylphenyl)boronic acid
B25437.03
B25437.06
B25437.14
B25437.03EA
40.3
EUR
B25437.03
B25437.06
B25437.14
3-Formylfenylboronzuur
3-Formylfenylboronzuur
CAS No.: 87199-16-4
Molecular Formula: C7H7BO3
Formula Weight: 149.94
Melting Point: 109-113°
Beilstein Reference: 3030769
MDL No.: MFCD00161356
Formule:
C₇H₇BO₃ MW: 149.94 g/mol Smeltpunt: 109…113 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00161356 CAS nummer: 87199-16-4 |