4-Formylfenylboronzuur ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-Boronobenzaldehyde, 4-Formylbenzeneboronic acid, (4-Formylphenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-formylphenyl)borane
B25199.03 B25199.06 B25199.14
B25199.03EA 44 EUR
B25199.03 B25199.06 B25199.14
4-Formylfenylboronzuur ≥97%
4-Formylfenylboronzuur
Purity: 97% CAS No.: 87199-17-5 Molecular Formula: C7H7BO3 Formula Weight: 149.94 Melting Point: 260-266° Beilstein Reference: 3030770
Formule: C₇H₇BO₃
MW: 149.94 g/mol
Smeltpunt: 260…266 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00151823
CAS nummer: 87199-17-5
EINECS: 438-670-5