4-Bromocumene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
4-Bromoisopropylbenzene, 1-Bromo-4-isopropylbenzene
A13370.06
A13370.09
A13370.06EA
65.4
EUR
A13370.06
A13370.09
4-Bromocumene ≥97%
4-Bromocumene
Purity: 97%
CAS No.: 586-61-8
Molecular Formula: C9H11Br
Formula Weight: 199.10
Flash Point:
Formule:
C₉H₁₁Br MW: 199.09 g/mol Kookpunt: 219 °C Smeltpunt: –12 °C Dichtheid: 1.315 Vlampunt: >100 °C (212 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00039159 CAS nummer: 586-61-8 EINECS: 209-577-5 UN: 3082 ADR: 9 III |