1-Bromo-4-butylbenzene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromophenyl)butane
320440100 320440500
ACRO320440100EA 29.5 EUR
ACRO320440100 ACRO320440500
1-Bromo-4-butylbenzene 97%
1-Bromo-4-butylbenzene
Formule: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.12 g/mol
Kookpunt: 243
Smeltpunt: -26
Dichtheid: 1.2 g/cm³
Vlampunt: 108 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040934
CAS nummer: 41492-05-1
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5300 to 1.5330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %