1-Bromo-4-butylbenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromophenyl)butane
B23979.14 B23979.22
B23979.14EA 47.9 EUR
B23979.14 B23979.22
1-Bromo-4-butylbenzene ≥98%
1-Bromo-4-butylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 41492-05-1 Molecular Formula: C10H13Br Formula Weight: 213.12 Flash Point: 108°(226°F) Refractive Index: 1.5300 Boiling Point: 242° Beilstein Reference: 2080263 MDL No.: MFCD00040934
Formule: C₁₀H₁₃Br
MW: 213.12 g/mol
Kookpunt: 242 °C
Smeltpunt: –26 °C
Dichtheid: 1.208
Vlampunt: 108 °C (226 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00040934
CAS nummer: 41492-05-1