1-Bromo-4-hexylbenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-Bromophenyl)hexane
A15918.06 A15918.14
A15918.06EA 93 EUR
A15918.06 A15918.14
1-Bromo-4-hexylbenzene ≥97%
1-Bromo-4-hexylbenzene
Purity: 97% CAS No.: 23703-22-2 Molecular Formula: C12H17Br Formula Weight: 241.17 Flash Point: 120°(248°F) Refractive Index: 1.5213 Boiling Point: 280° MDL No.: MFCD00061114
Formule: C₁₂H₁₇Br
Kookpunt: 280 °C
Dichtheid: 1,179
Vlampunt: >120 °C (248 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061114
CAS nummer: 23703-22-2