1-Bromo-4-octylbenzene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A14676.03
A14676.06
A14676.03EA
39.1
EUR
A14676.03
A14676.06
1-Bromo-4-octylbenzene ≥97%
1-Bromo-4-octylbenzene
Purity: 97%
CAS No.: 51554-93-9
Molecular Formula: C14H21Br
Formula Weight: 269.23
MDL No.: MFCD00038348
Formule:
C₁₄H₂₁Br Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00038348 CAS nummer: 51554-93-9 |