1-Bromo-4-pentylbenzene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A14457.06 A14457.03
A14457.06EA 88.8 EUR
A14457.06 A14457.03
1-Bromo-4-pentylbenzene ≥98%
1-Bromo-4-pentylbenzene
Purity: 98% CAS No.: 51554-95-1 Molecular Formula: C11H15Br Formula Weight: 227.15 MDL No.: MFCD00061113
Formule: C₁₁H₁₅Br
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061113
CAS nummer: 51554-95-1