1-Bromo-4-propylbenzene ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: (4-Bromophenyl)propane, 1-Bromo-4-n-propylbenzene
H26236.06 H26236.14 H26236.22
H26236.06EA 27.1 EUR
H26236.06 H26236.14 H26236.22
1-Bromo-4-propylbenzene ≥99%
1-Bromo-4-propylbenzene
Purity: 99% CAS No.: 588-93-2 Molecular Formula: C9H11Br Formula Weight: 199.09 Flash Point: 95°(203°F) Refractive Index: 1.537 Boiling Point: 225° MDL No.: MFCD00012456
Formule: C₉H₁₁Br
Kookpunt: 225 °C
Dichtheid: 1,286
Vlampunt: 95 °C (203 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00012456
CAS nummer: 588-93-2
EINECS: 454-790-0