α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
326160250 326161000
ACRO326160250EA 82.1 EUR
ACRO326160250 ACRO326161000
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene
Formule: C₇H₅BrCl₂
Kookpunt: 115…120 °C (1 mmHg)
Dichtheid: 1,65 g/cm³
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041363
CAS nummer: 18880-04-1
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
Specification Test Results
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %