2-Bromobenzyl chloride ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
L11953.03
L11953.06
L11953.03EA
32.3
EUR
L11953.03
L11953.06
2-Bromobenzyl chloride ≥97%
2-Bromobenzyl chloride
Purity: 97%
CAS No.: 578-51-8
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.49
Refractive Index: 1.5860
Boiling Point: 110-111°/15mm
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00040863
Formule:
C₇H₆BrCl Kookpunt: 110…111 °C (15 mmHg) Dichtheid: 1,7341 g/cm³ (20 °C) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040863 CAS nummer: 578-51-8 UN: 3265 ADR: 8,II |