2-Bromo-4-chlorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-chloro-6-methylbenzene, 2-Bromo-4-chloro-1-methylbenzene
B25329.14 B25329.22
B25329.14EA 76.3 EUR
B25329.14 B25329.22
2-Bromo-4-chlorotoluene ≥98%
2-Bromo-4-chlorotoluene
Purity: 98% CAS No.: 27139-97-5 Molecular Formula: C7H6BrCl Formula Weight: 205.48 MDL No.: MFCD00060650
Formule: C₇H₆BrCl
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060650
CAS nummer: 27139-97-5