5-Bromo-2-chlorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher ScientificTotal Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Purity: 98%
CAS No.: 54932-72-8
Molecular Formula: C7H6BrCl
Formula Weight: 205.48
Flash Point: 96°(205°F)
Refractive Index: 1.5745
Boiling Point: 90-93°/10mm
Beilstein Reference: 3234896
MDL No.: MFCD00018503
Formule:
C₇H₆BrCl Kookpunt: 90…93 °C (10 mmHg) Dichtheid: 1,549 Vlampunt: 96 °C (205 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00018503 CAS nummer: 54932-72-8 |