ω-Bromo-4-chloroacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A12607.14 A12607.22 A12607.36
A12607.14EA 47.1 EUR
A12607.14 A12607.22 A12607.36
ω-Bromo-4-chloroacetophenone ≥98%
ω-Bromo-4-chloroacetophenone
Purity: 98% CAS No.: 536-38-9 Molecular Formula: C8H6BrClO Formula Weight: 233.50 Melting Point: 94-98° Beilstein Reference: 607603 Merck Reference: 14,2153 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00000625
Formule: C₈H₆BrClO
Kookpunt: 278 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 94…98 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000625
CAS nummer: 536-38-9
EINECS: 208-631-5
UN: 3261
ADR: 8,III
Merck Index: 14,2153