α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
1-(Bromomethyl)-2-chloro-4-fluorobenzene, 2-Chloro-4-fluorobenzyl bromide
B23565.06
B23565.14
B23565.06EA
17.2
EUR
B23565.06
B23565.14
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene ≥97%
α-Bromo-2-chloro-4-fluorotoluene
Purity: 97%
CAS No.: 45767-66-6
Molecular Formula: C7H5BrClF
Formula Weight: 223.48
Melting Point: 35-39°
Beilstein Reference: 3539265
UN No.: 3261
MDL No.: MFCD00236025
Formule:
C₇H₅BrClF MW: 223.47 g/mol Smeltpunt: 35…39 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00236025 CAS nummer: 45767-66-6 UN: 3261 ADR: 8 II |