(2-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A17548.06
A17548.14
A17548.06EA
38
EUR
A17548.06
A17548.14
(2-Bromophenyl)acetonitrile ≥97%
(2-Bromophenyl)acetonitrile
Purity: 97%
CAS No.: 19472-74-3
Molecular Formula: C8H6BrN
Formula Weight: 196.05
Flash Point: 113°(235°F)
Refractive Index: 1.5696
Odour: Pungent
Melting Point: 19°
Boiling Point: 252°
Beilstein Reference: 2043684
UN No.: 1694
MDL No.: MFCD00001896
Formule:
C₈H₆BrN Kookpunt: 252 °C Smeltpunt: 19 °C Dichtheid: 1,510 Vlampunt: 113 °C (235 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001896 CAS nummer: 19472-74-3 EINECS: 243-091-4 UN: 1694 ADR: 6.1,I |