ω,4-Dibromoacetophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
112680100 112680500 112682500
ACRO112680100EA 30.6 EUR
ACRO112680100 ACRO112680500 ACRO112682500
ω,4-Dibromoacetophenone 98%
ω,4-Dibromoacetophenone
Formule: C₈H₆Br₂O
Kookpunt: 1415 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 107…111 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000200
CAS nummer: 99-73-0
EINECS: 202-783-6
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,01412
Order Now
Specification Test Results
Appearance Light yellow to beige Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %