4'-Bromoacetophenone 98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
106590250 106591000 106595000
ACRO106590250EA 23.6 EUR
ACRO106590250 ACRO106591000 ACRO106595000
4'-Bromoacetophenone 98%
4'-Bromoacetophenone
Formule: C₈H₇BrO
Kookpunt: 255 °C (760 mmHg)
Smeltpunt: 48…52 °C
Dichtheid: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000105
CAS nummer: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,01387
Order Now
Specification Test Results
Appearance White to light yellow Crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %