4'-Bromoacetophenone ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
A12222.14
A12222.22
A12222.36
A12222.14EA
21.9
EUR
A12222.14
A12222.22
A12222.36
4'-Bromoacetophenone ≥98%
4'-Bromoacetophenone
Purity: 98%
CAS No.: 99-90-1
Molecular Formula: C8H7BrO
Formula Weight: 199.05
Flash Point:
Formule:
C₈H₇BrO MW: 199.05 g/mol Kookpunt: 255…256 °C Smeltpunt: 49…53 °C Dichtheid: 1.736 g/cm³ (20 °C) Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00000105 CAS nummer: 99-90-1 EINECS: 202-799-3 UN: 2811 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,01387 |