4'-Bromoacetophenone for synthesis, Sigma-Aldrich®
Leverancier: Merck
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21968.0025 8.21968.0100
8.21968.0025EA 40.9 EUR
8.21968.0025 8.21968.0100
4'-Bromoacetophenone for synthesis, Sigma-Aldrich®
4'-Bromoacetophenone
Formule: C₈H₇BrO
MW: 199.05 g/mol
Kookpunt: 255
Smeltpunt: 49…52 °C
Dichtheid: 1.736 g/cm³ (20 °C)
Vlampunt: >100 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000105
CAS nummer: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
UN: 2811
Merck Index: 13,01387
Order Now
Specification Test Results
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 199.04 g/mol
Boiling Point 255 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C