6-Bromo-o-toluic acid ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
L20149.03
L20149.06
L20149.03EA
87.6
EUR
L20149.03
L20149.06
6-Bromo-o-toluic acid ≥98%
6-Bromo-o-toluic acid
Purity: 98%
CAS No.: 90259-31-7
Molecular Formula: C8H7BrO2
Formula Weight: 215.05
Melting Point: 107-111°
Beilstein Reference: 2614094
Formule:
C₈H₇BrO₂ Smeltpunt: 107…111 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01310788 CAS nummer: 90259-31-7 UN: 2811 ADR: 6.1,III |