4-Bromo-3-fluorotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Bromo-2-fluoro-4-methylbenzene
A19142.09
A19142.14
A19142.09EA
73.4
EUR
A19142.09
A19142.14
4-Bromo-3-fluorotoluene ≥98%
4-Bromo-3-fluorotoluene
Purity: 98%
CAS No.: 452-74-4
Molecular Formula: C7H6BrF
Formula Weight: 189.03
Flash Point: 74°(165°F)
Refractive Index: 1.5310
Boiling Point: 187-188°
Beilstein Reference: 2500154
MDL No.: MFCD00040940
Formule:
C₇H₆BrF MW: 189.03 g/mol Kookpunt: 187…188 °C Dichtheid: 1.494 Vlampunt: 74 °C (165 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00040940 CAS nummer: 452-74-4 UN: 1993 ADR: 3 III |