5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
A17634.06 A17634.14 A17634.22
A17634.06EA 17.3 EUR
A17634.06 A17634.14 A17634.22
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene ≥98%
5-Bromo-α,α,α-trifluoro-2-nitrotoluene
Purity: 98+% CAS No.: 344-38-7 Molecular Formula: C7H3BrF3NO2 Formula Weight: 270.01 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5180 Melting Point: 32-35° Boiling Point: 95-96°/5mm Beilstein Reference: 2650701 MDL No.: MFCD00014706
Formule: C₇H₃BrF₃NO₂
Kookpunt: 95…96 °C (5 mmHg)
Smeltpunt: 32…35 °C
Dichtheid: 1,799
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00014706
CAS nummer: 344-38-7