α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
m-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 1-(Bromomethyl)-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
B25061.03
B25061.06
B25061.03EA
25.4
EUR
B25061.03
B25061.06
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene ≥98%
α-Bromo-3-(trifluoromethoxy)toluene
Purity: 98%
CAS No.: 159689-88-0
Molecular Formula: C8H6BrF3O
Formula Weight: 255.04
Flash Point: 88°(190°F)
Refractive Index: 1.4780
Boiling Point: 178-180°
Beilstein Reference: 8052203
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00061271
Formule:
C₈H₆BrF₃O MW: 255.03 g/mol Kookpunt: 178…180 °C Dichtheid: 1.572 Vlampunt: 88 °C (190 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00061271 CAS nummer: 159689-88-0 UN: 3265 ADR: 8 III |