α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-4-(trifluoromethoxy)benzene, p-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide, 4-(Trifluoromethoxy)benzyl bromide
A18335.06 A18335.14
A18335.06EA 108 EUR
A18335.06 A18335.14
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene ≥97%
α-Bromo-4-(trifluoromethoxy)toluene
Purity: 97% CAS No.: 50824-05-0 Molecular Formula: C8H6BrF3O Formula Weight: 255.04 Flash Point: 94°(201°F) Refractive Index: 1.4800 Melting Point: 22-24° Boiling Point: 63°/3mm Beilstein Reference: 2521451 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00061238
Formule: C₈H₆BrF₃O
MW: 255.03 g/mol
Kookpunt: 63 °C (3 mmHg)
Smeltpunt: 22…24 °C
Dichtheid: 1.594
Vlampunt: 94 °C (201 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00061238
CAS nummer: 50824-05-0
UN: 3261
ADR: 8 III