α-Bromo-3-iodotoulene 96%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 1-(Bromomethyl)-3-iodobenzene, α-Bromo-m-iodotoulene, 3-Iodobenzyl bromide
A11140.06 A11140.14 A11140.22 AB110568.0005
A11140.06EA 98.5 EUR
A11140.06 A11140.14 A11140.22 ABCRAB110568.0005
α-Bromo-3-iodotoulene 96%
α-Bromo-3-iodotoulene
Purity: 96% CAS No.: 49617-83-6 Molecular Formula: C7H6BrI Formula Weight: 296.94 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 48-51° Boiling Point: 106°/1mm Beilstein Reference: 742268 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00019016
Formule: C₇H₆BrI
Kookpunt: 106 °C (1 mmHg)
Smeltpunt: 48…51 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00019016
CAS nummer: 49617-83-6
UN: 3261
ADR: 8,II