2-Bromobenzylamine 97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A12412.14
A12412.06
A12412.14EA
242
EUR
A12412.14
A12412.06
2-Bromobenzylamine 97%
2-Bromobenzylamine
Purity: 98%
CAS No.: 3959-05-5
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Odour: Amine-like
Boiling Point: 118-119°/9mm
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD00025572
Formule:
C₇H₈BrN Kookpunt: 118…119 °C (9 mmHg) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00025572 CAS nummer: 3959-05-5 UN: 2735 ADR: 8,III |