3-Bromobenzylamine 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
B24963.06
B24963.14
B24963.22
B24963.06EA
47.5
EUR
B24963.06
B24963.14
B24963.22
3-Bromobenzylamine 95%
3-Bromobenzylamine
Purity: 97%
CAS No.: 10269-01-9
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Refractive Index: 1.5885
Odour: Amine-like
UN No.: 2735
MDL No.: MFCD01026119
Formule:
C₇H₈BrN Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01026119 CAS nummer: 10269-01-9 UN: 2735 ADR: 8,III |