2,6-Dibromo-4-isopropylaniline ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
A15932.06 A15932.14 A15932.22
A15932.06EA 48.9 EUR
A15932.06 A15932.14 A15932.22
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline ≥98%
2,6-Dibromo-4-isopropylaniline
Purity: 98% CAS No.: 10546-65-3 Molecular Formula: C9H11Br2N Formula Weight: 293.01 Melting Point: 45-47° MDL No.: MFCD00015475
Formule: C₉H₁₁Br₂N
Kookpunt: 316 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 45…47 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00015475
CAS nummer: 10546-65-3