2-Bromo-p-toluidine ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
A13818.09
A13818.18
A13818.09EA
36.7
EUR
A13818.09
A13818.18
2-Bromo-p-toluidine ≥99%
2-Bromo-p-toluidine
Purity: 99%
CAS No.: 583-68-6
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Flash Point:
Formule:
C₇H₈BrN Kookpunt: 240…242 °C Smeltpunt: 14…16 °C Dichtheid: 1,494 Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00007635 CAS nummer: 583-68-6 EINECS: 209-515-7 UN: 2810 ADR: 6.1,III |