3-Bromo-p-toluidine ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
Synoniemen:
4-Amino-2-bromotoluene, 3-Bromo-4-methylaniline
B24670.06
B24670.14
B24670.06EA
46.4
EUR
B24670.06
B24670.14
3-Bromo-p-toluidine ≥97%
3-Bromo-p-toluidine
Purity: 97%
CAS No.: 7745-91-7
Molecular Formula: C7H8BrN
Formula Weight: 186.06
Flash Point:
Formule:
C₇H₈BrN Kookpunt: 254…257 °C Smeltpunt: 25…28 °C Vlampunt: >110 °C (230 °F) Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00134176 CAS nummer: 7745-91-7 EINECS: 231-807-8 UN: 2811 ADR: 6.1,III |