4-Bromo-o-toluidine ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 2-Amino-5-bromotoluene, 4-Bromo-2-methylaniline
A15543.14 A15543.22
A15543.14EA 48.8 EUR
A15543.14 A15543.22
4-Bromo-o-toluidine ≥98%
4-Bromo-o-toluidine
Purity: 98% CAS No.: 583-75-5 Molecular Formula: C7H8BrN Formula Weight: 186.06 Flash Point: 110°(230°F) Odour: Characteristic Boiling Point: 240° Beilstein Reference: 636521 UN No.: 2811 MDL No.: MFCD00007825
Formule: C₇H₈BrN
Kookpunt: 240 °C
Smeltpunt: 56…60 °C
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007825
CAS nummer: 583-75-5
EINECS: 209-519-9
UN: 2811
ADR: 6.1,III