4-Bromo-3-methylanisole ≥97%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A12318.09 A12318.18 A12318.30
A12318.09EA 46 EUR
A12318.09 A12318.18 A12318.30
4-Bromo-3-methylanisole ≥97%
4-Bromo-3-methylanisole
Purity: 97% CAS No.: 27060-75-9 Molecular Formula: C8H9BrO Formula Weight: 201.06 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5610 Boiling Point: 111-112°/15mm Beilstein Reference: 1933865 MDL No.: MFCD00060687
Formule: C₈H₉BrO
Kookpunt: 111…112 °C (15 mmHg)
Dichtheid: 1,450
Vlampunt: >110 °C (230 °F)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060687
CAS nummer: 27060-75-9