4-Bromo-2-methylanisole ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
B21621.09
B21621.18
B21621.09EA
31.3
EUR
B21621.09
B21621.18
4-Bromo-2-methylanisole ≥98%
4-Bromo-2-methylanisole
Purity: 98+%
CAS No.: 14804-31-0
Molecular Formula: C8H9BrO
Formula Weight: 201.06
Melting Point: 66-69°
Boiling Point: 124-125°/25mm
MDL No.: MFCD01321139
Formule:
C₈H₉BrO Kookpunt: 124…125 °C (25 mmHg) Smeltpunt: 66…69 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD01321139 CAS nummer: 14804-31-0 |