2-Bromobenzyl alcohol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
A15700.09 A15700.18
A15700.09EA 34.6 EUR
A15700.09 A15700.18
2-Bromobenzyl alcohol ≥98%
2-Bromobenzyl alcohol
Purity: 98% CAS No.: 18982-54-2 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 78-82° Beilstein Reference: 2243418
Formule: C₇H₇BrO
Kookpunt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 78…82 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004600
CAS nummer: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4