2-Bromo-p-cresol
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
SB01962.1 SB01962.10 SB01962.50
MAYBSB01962.1EA 0 EUR
MAYBSB01962.1 MAYBSB01962.10 MAYBSB01962.50
2-Bromo-p-cresol
2-Bromo-p-cresol
Formule: C₇H₇BrO
Kookpunt: 213 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 26 °C
Dichtheid: 1,5468 g/cm³ (25 °C)
MDL Nummer: MFCD00002151
CAS nummer: 6627-55-0
EINECS: 229-595-7