5-Bromo-o-cresol 95%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 1-Bromo-3-hydroxy-4-methylbenzene, 5-Bromo-2-methylphenol
H26956.09 H26956.03
H26956.09EA 184 EUR
H26956.09 H26956.03
5-Bromo-o-cresol 95%
5-Bromo-o-cresol
Purity: 95% CAS No.: 36138-76-8 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 77-80° MDL No.: MFCD08061906
Formule: C₇H₇BrO
Smeltpunt: 77…80 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08061906
CAS nummer: 36138-76-8