3-Bromo-p-cresol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-4-methylphenol, 1-Bromo-3-hydroxy-6-methylbenzene
H28689.06 H28689.03
H28689.06EA 309 EUR
H28689.06 H28689.03
3-Bromo-p-cresol ≥98%
3-Bromo-p-cresol
Purity: 98% CAS No.: 60710-39-6 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 54-57° MDL No.: MFCD08273793
Formule: C₇H₇BrO
Smeltpunt: 54…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08273793
CAS nummer: 60710-39-6