4-Bromobenzyl alcohol ≥99%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: (4-Bromophenyl)methanol
A13197.09 A13197.18
A13197.09EA 43.4 EUR
A13197.09 A13197.18
4-Bromobenzyl alcohol ≥99%
4-Bromobenzyl alcohol
Purity: 99% CAS No.: 873-75-6 Molecular Formula: C7H7BrO Formula Weight: 187.04 Melting Point: 76-79° Beilstein Reference: 1931620
Formule: C₇H₇BrO
Kookpunt: 268 °C (1013 hPa)
Smeltpunt: 76…79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004650
CAS nummer: 873-75-6
EINECS: 212-851-7