4-Bromo-m-cresol ≥98%
Leverancier: Thermo Fisher Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
1-Bromo-4-hydroxy-2-methylbenzene, 4-Bromo-3-methylphenol
L17510.03
L17510.06
L17510.03EA
28.3
EUR
L17510.03
L17510.06
4-Bromo-m-cresol ≥98%
4-Bromo-m-cresol
Purity: 98%
CAS No.: 14472-14-1
Molecular Formula: C7H7BrO
Formula Weight: 187.04
Odour: Phenol-like
Melting Point: 57-61°
Boiling Point: 142-145°/23mm
Beilstein Reference: 1859122
MDL No.: MFCD00079723
Formule:
C₇H₇BrO Kookpunt: 142…145 °C (23 mmHg) Smeltpunt: 57…61 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00079723 CAS nummer: 14472-14-1 EINECS: 238-464-3 |