2-Tolualdehyde
Leverancier: Thermo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Synoniemen: o-Tolualdehyde, 2-Methylbenzaldehyde
SB01011.1 SB01011.10 SB01011.50
MAYBSB01011.1EA 0 EUR
MAYBSB01011.1 MAYBSB01011.10 MAYBSB01011.50
2-Tolualdehyde
2-Tolualdehyde
Formule: C₈H₈O
MW: 120.15 g/mol
Kookpunt: 201
Smeltpunt: –35 °C
Dichtheid: 1.0324 g/cm³ (20 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00003338
CAS nummer: 529-20-4
EINECS: 208-452-2
Merck Index: 12,09665